Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD79A Protein
Beschreibung
The Recombinant Human CD79A Protein is derived from NS0.
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | P11912-1 |
| À utiliser avec (application) | Flow Cytometry |
| Formule | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and EDTA. |
| Identification génétique (Entrez) | 973 |
| Poids moléculaire | 13 kDa |
| Nom | CD79A, CD79a antigen, CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha), CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha, IGAB-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB1, MB-1, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CD79A protein Leu33-Arg143,with a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?