Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Dkk-1 Biotinylated Protein
Code produit 18749317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
18749317 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS 10µg
18716109 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18749317 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur BT5439010/CF
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Dkk-1 Biotinylated Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human Dkk-1 Biotinylated Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O94907
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS
Identification génétique (Entrez) 22943
Poids moléculaire 26kDa (unlabeled)
Nom Dkk-1
Méthode de préparation Reconstitute at 100μg/mL in PBS.
Test du contrôle qualité SDS-PAGE: 33-38kDa, reducing conditions
Quantité 10 μg
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human Dkk-1 protein Thr32-His266
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Consigne Thr32
Sans additif Carrier Protein
Forme structurelle Monomer, biotinylated via sugars
Conjugué Biotin
Recombinant Recombinant
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE with silver staining