Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human DLL4 Fc Chimera Protein
Beschreibung
- Notch signaling is an evolutionarily conserved pathway that controls cell fate and is required in multiple developmental processes including vascular development, hematopoiesis, somatogenesis, myogenesis, and neurogenesis
- Dysregulation in the Notch pathway is associated with various human diseases
- Measured by the ability of the immobilized protein to enhance BMP-2 induced alkaline phosphatase activity in C3H10T1/2 mouse embryonic fibroblast cells. The ED50 fort his effect is 0.02-0.12 μg/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | Q9NR61 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 54567 |
| Poids moléculaire | 81 kDa |
| Méthode de purification | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human DLL4 protein Human DLL4 (Ser27-Pro524) Accession # Q9NR61IEGRMDPHuman IgG1 (Pro100-Lys330)N-terminus C-terminus |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugué | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?