Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTCD Protein
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 10841 |
| Nom | FTCD Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | FTCD |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |