Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTCD Protein
A cDNA sequence encoding the FTCD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4785.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10841 |
---|---|
Nom | FTCD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FTCD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968758
|
enQuireBio™
QP11906-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958758
|
enQuireBio™
QP11906-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948758
|
enQuireBio™
QP11906-1MG |
1 mg |
4785.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10841 | |
Research Use Only | |
FTCD | |
Human | |
His | |
FTCD is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.6, 240mM sodium chloride, and 20% glycerol. |
FTCD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MSQLVECVPN FSEGKNQEVI DAISGAITQT PGCVLLDVDA GPSTNRTVYT FVGPPECVVE GALNAARVAS RLIDMSRHQG EHPRMGALDV CPFIPVRGVS VDECVLCAQA FGQRLAEELD VPVYLYGEAA RMDSRRTLPA IRAGEYEALP KKLQQADWAP DFGPSSFVPS WGATATGARK FLIAFNINLL GTKEQAHRIA LNLREQGRGK DQPGRLKKVQ GIGWYLDEKN LAQVSTNLLD FEVTALHTVY EETCREAQEL SLPVVGSQLV GLVPLKALLD AAAFYCEKEN LFILEEEQRI RLVVSRLGLD SLCPFSPKER IIEYLVPERG PERGLGSKSL RAFVGEVGAR SAAPGGGSVA AAAAAMGAAL GSMVGLMTYG RRQFQSLDTT MRRLIPPFRE ASAKLTTLVD ADAEAFTAYL EAMRLPKNTP EEKDRRTAAL QEGLRRAVSV PLTLAETVAS LWPALQELAR CGNLACRSDL QVAAKALEMG VFGAYFNVLI NLRDITDEAF KDQIHHRVSS LLQEAKTQAA LVLDCLETRQ E | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |