Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_001002000.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 51292 |
| Nom | GMP reductase 2 Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | GMPR2 |
| Longueur des protéines | Full Length of Isoform 2 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |