Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMPS Protein
Spécification
Spécification
| Nom | GMPS Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALCNG DSKLENAGGD LKDGHHHYEG AVVILDAGAQ YGKVIDRRVR ELFVQSEIFP LETPAFAIKE QGFRAIIISG GPNSVYAEDA PWFDPAIFTI GKPVLGICYG MQMMNKVFGG TVHKKSVRED GVFNISVDNT CSLFRGLQKE EVVLLTHGDS VDKVADGFKV VARSGNIVAG IANESKKLYG AQFHPEVGLT ENGKVILKNF LYDIAGCSGT FTVQNRELEC IREIKERVGT SKVLVLLSGG VDSTVCTALL NRALNQEQVI AVHIDNGFMR KRESQSVEEA LKKLGIQVKV INAAHSFYNG TTTLPISDED RTPRKRISKT LNMTTSPEEK RKIIGDTFVK IANEVIGEMN LKPEEVFLAQ GTLRPDLIES ASLVASGKAE LIKTHHNDTE LIRKLREEGK VIEPLKDFHK DEVRILGREL GLPEELVSRH PFPGPGLAIR VICAEEPYIC KDFPETNNIL KIVADFSASV KKPHTLLQRV KACTTEEDQE KLMQITSLHS LNAFLLPIKT VGVQGDCRSY SYVCGISSKD EPDWESLIFL ARLIPRMCHN VNRVVYIFGP PVKEPPTDVT PTFLTTGVLS TLRQADFEAH NILRESGYAG KISQMPVILT PLHFDRDPLQ KQPSCQRSVV IRTFITSDFM TGIPATPGNE IPVEVVLKMV TEIKKIPGIS RIMYDLTSKP PGTTEWE |
| Tampon | The GMPS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Afficher plus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?