missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Granzyme A Protein

Code produit 18187750
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18187750 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18187750 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2905SE010

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

The Recombinant Human Granzyme A Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Granzyme A Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MES, NaCl and CaCl 2 with Trehalose.
Identification génétique (Entrez) 3001
Poids moléculaire 28 kDa
Nom Granzyme A
Quantité 10 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Granzyme A protein Cys26-Val262,with a C-terminal 10-His tag
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Pro form
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile 25 mM HEPES, 150 mM NaCl and 10 mM CaCl 2 pH 7.5.
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.