Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein
Code produit 18176500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris et du NaCl avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris et du NaCl.
Conditionnement:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
18176500 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris et du NaCl. 25µg
18118040 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris et du NaCl avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18176500 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1067GH025/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.61€
    233.10€ / 25µg
    Économisez 27.51€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris et du NaCl.
Identification génétique (Entrez) 2688
Poids moléculaire 22 kDa
Nom Growth Hormone
Quantité 25 μg
Source E. coli-derived human Growth Hormone protein Phe27-Phe217,with an N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gène GH1, GHB5, GHIGHD1B, GHN, GH-N, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N, IGHD1A, IGHD2, Somatotropin
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.