Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.Z Protein
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_002097.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 3015 |
| Nom | Histone H2A.Z Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | H2AFZ |
| Longueur des protéines | Full Length |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Afficher plus |