Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 Biotinylated Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human IL-21R Fc Chimera Protein (Catalog # 991-R2 ) is immobilized at 0.500 μg/mL, 100 μL/well, Biotinylated Recombinant Human IL-21 (Catalog # BT8879) binds with an ED50 of 1.50-9.00 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 59067 |
| Poids moléculaire | M.W.-observed: 15-20 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 15 kDa |
| Quantité | 25 μg |
| Source | E. coli-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | IL-21 Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform |
| Conjugué | Biotin |
| Reconstitution | Reconstitute at 250 μg/mL in PBS. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?