Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-22 Protein
Code produit 18107240
Change view
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule unitSize
18107240 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18188110 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18107240 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 782IL010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-22 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-22 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 50616
Poids moléculaire 16.5 kDa
Nom IL-22
Quantité 10 μg
Source E. coli-derived human IL-22 protein Ala34-Ile179,with an N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.