Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein
Code produit 18789156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Solution filtrée à 0,2 μm dans NaH 2 PO 4 NaCl et Glycérol.
Solution filtrée à 0,2 mm dans du NaH 2 PO 4, du NaCl et du glycérol, avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
18789156 Solution filtrée à 0,2 μm dans NaH 2 PO 4 NaCl et Glycérol. 10µg
18118070 Solution filtrée à 0,2 mm dans du NaH 2 PO 4, du NaCl et du glycérol, avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18789156 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1870IL010/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00€
    602.70€ / 10µg
    Économisez 35.30€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Solution filtrée à 0,2 μm dans NaH 2 PO 4 NaCl et Glycérol.
Identification génétique (Entrez) 55801
Poids moléculaire 17.7 kDa (monomer)
Nom IL-26/AK155 Dimer
Quantité 10 μg
Source E. coli-derived human IL-26/AK155 protein Lys22-Gln171,with an N-terminal Met
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer and a small amount of monomer (no more than 10%)
Concentration en endotoxines <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.