Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein
Code produit 18769786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
18769786 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
18314777 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18769786 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 246LP025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.51€
    582.75€ / 25µg
    Économisez 67.76€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 7040
Poids moléculaire 27 kDa (monomer)
Nom LAP (TGF-β 1)
Quantité 25 μg
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human LAP (TGF-beta 1) protein Leu30-Arg278 (Cys33Ser)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.