Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Lysosomal alpha-Glucosidase/GAA
Description
Measured by its ability to release glucose from starch. The specific activity is >7,500 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P10253 |
| À utiliser avec (application) | Enzyme Activity |
| Formule | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl and Glycerol. |
| Identification génétique (Entrez) | 2548 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 95-105 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 99 kDa |
| Nom | Lysosomal alpha-Glucosidase |
| Test du contrôle qualité | SDS-PAGE: 95-105kDa, reducing conditions |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Lysosomal alpha-Glucosidase protein Ala70-Cys952, with an N-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?