Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1G Protein
Code produit 16057061
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16057061 100 μg 100µg
16067061 10 μg 10µg
16007071 50 μg 50µg
16087061 200 μg 200µg
16097061 500 μg 500µg
16077061 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16057061 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP8897ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001288196.1
Identification génétique (Entrez) 4495
Nom Metallothionein-1G Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MT1G
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MDPNCSCAAA GVSCTCASSC KCKECKCTSC KKSCCSCCPV GCAKCAQGCI CKGASEKCS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.