Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neutrophil elastase Protein
Code produit p-7152631
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15999089 10 μg 10µg
15939099 50 μg 50µg
15989089 100 μg 100µg
15919099 200 μg 200µg
15929099 500 μg 500µg
15909099 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15999089 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP5978ye10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neutrophil elastase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001963.1
Identification génétique (Entrez) 1991
Nom Neutrophil elastase Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ELANE
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence IVGGRRARPH AWPFMVSLQL RGGHFCGATL IAPNFVMSAA HCVANVNVRA VRVVLGAHNL SRREPTRQVF AVQRIFENGY DPVNLLNDIV ILQLNGSATI NANVQVAQLP AQGRRLGNGV QCLAMGWGLL GRNRGIASVL QELNVTVVTS LCRRSNVCTL VRGRQAGVCF GDSGSPLVCN GLIHGIASFV RGGCASGLYP DAFAPVAQFV NWIDSIIQRS EDNPCPHPRD PDPASRTH
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.