Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Noggin Protein
Code produit 18148130
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
100µg
25µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule unitSize
18148130 25 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 25µg
18156850 25 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
18370588 100 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 100µg
18117350 100 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 18148130 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6057NG025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit BMP-4-induced alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.0200-0.160 μg/mL in the presence of 50 ng/mL of Recombinant Human BMP-4 (Catalog # 314-BP ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Identification génétique (Entrez) 9241
Poids moléculaire 23 kDa (monomer)
Nom Noggin
Quantité 25 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Noggin protein Gln28-Cys232
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène NOG, noggin, SYM1, symphalangism 1 (proximal), synostoses (multiple) syndrome 1, SYNS1, SYNS1A
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.