missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Noggin Protein

Code produit 18156850
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
100µg
25µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule unitSize
18156850 25 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
18148130 25 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 25µg
18370588 100 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 100µg
18117350 100 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18156850 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6057NG025

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured by its ability to inhibit BMP-4-induced alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.0200-0.160 μg/mL in the presence of 50 ng/mL of Recombinant Human BMP-4 (Catalog # 314-BP ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 9241
Poids moléculaire 23 kDa (monomer)
Nom Noggin
Quantité 25 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Noggin protein Gln28-Cys232
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Alias de gène NOG, noggin, SYM1, symphalangism 1 (proximal), synostoses (multiple) syndrome 1, SYNS1, SYNS1A
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.