Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein delta homolog 1 Protein
Code produit 15948799
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15948799 100 μg 100µg
15958799 10 μg 10µg
15998799 50 μg 50µg
15978799 200 μg 200µg
15988799 500 μg 500µg
15968799 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15948799 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP5937ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein delta homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001304101.1
Identification génétique (Entrez) 8788
Nom Protein delta homolog 1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) DLK1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence AECFPACNPQ NGFCEDDNVC RCQPGWQGPL CDQCVTSPGC LHGLCGEPGQ CICTDGWDGE LCDRDVRACS SAPCANNRTC VSLDDGLYEC SCAPGYSGKD CQKKDGPCVI NGSPCQHGGT CVDDEGRASH ASCLCPPGFS GNFCEIVANS CTPNPCENDG VCTDIGGDFR CRCPAGFIDK TCSRPVTNCA SSPCQNGGTC LQHTQVSYEC LCKPEFTGLT CVKKRALSPQ QVTRLPSGYG LAYRLTPGVH ELPVQQPEHR ILKVSMKELN KKTPLLTEGQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.