Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PTPRD Fc Chimera Protein
Beschreibung
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human PTPRD Fc Chimer is immobilized at 1 μg/mL, 100 μL/well, Recombinant Human IL-1 RAPL1/IL-1 R8 Fc Chimera (Catalog # 9949-ML ) binds with an ED50 of 1.5-9 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | P23468 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 5789 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 137-151 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 154 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PTPRD protein Human PTPRD (Glu21-Ser1174) (N-terminus) Accession # P23468 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Conditions de stockage | 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?