Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Code produit 16001151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16001151 50 μg 50µg
16061141 10 μg 10µg
16051141 100 μg 100µg
16081141 200 μg 200µg
16091141 500 μg 500µg
16071141 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16001151 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP7847ec50ug
Quantité Prix
1 234.00€ / 50µg
6 218.51€ / 50µg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RCHY1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001009922.1
Identification génétique (Entrez) 25898
Nom RCHY1 Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) RCHY1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MAATAREDGA SGQERGQRGC EHYDRGCLLK APCCDKLYTC RLCHDNNEDH QLDRFKVKEV QCINCEKIQH AQQTCEECST LFGEYYCDIC HLFDKDKKQY HCENCGICRI GPKEDFFHCL KCNLCLAMNL QGRHKCIENV SRQNCPICLE DIHTSRVVAH VLPCGHLLHR TCYEEMLKEG YRCPLCMHSA LDMTRYWRQL DDEVAQTPMP SEYQNMTVDI LCNDCNGRST VQFHILGMKC KICESYNTAQ AGGRRISLDQ Q
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.