Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RND1 Protein
Spécification
Spécification
| Nom | RND1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKERRAPQPV VARCKLVLVG DVQCGKTAML QVLAKDCYPE TYVPTVFENY TACLETEEQR VELSLWDTSG SPYYDNVRPL CYSDSDAVLL CFDISRPETV DSALKKWRTE ILDYCPSTRV LLIGCKTDLR TDLSTLMELS HQKQAPISYE QGCAIAKQLG AEIYLEGSAF TSEKSIHSIF RTASMLCLNK PSPLPQKSPV |
| Tampon | The RND1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 30% glycerol. |
| Afficher plus |