Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPL26L1 Protein
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 51121 |
| Nom | RPL26L1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | RPL26L1 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |