Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein
Code produit 16084710
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16084710 100 μg 100µg
16094710 10 μg 10µg
16034720 50 μg 50µg
16014720 200 μg 200µg
16024720 500 μg 500µg
16004720 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16084710 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP6637ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005612.1
Identification génétique (Entrez) 6283
Nom S100A12 / CAGC / Calgranulin-C Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) S100A12
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence TKLEEHLEGI VNIFHQYSVR KGHFDTLSKG ELKQLLTKEL ANTIKNIKDK AVIDEIFQGL DANQDEQVDF QEFISLVAIA LKAAHYHTHK E
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.