Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMAC/DIABLO Protein
Spécification
Spécification
| Nom | SMAC/DIABLO Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MASMTGGQQM GRGSMAVPIA QKSEPHSLSS EALMRRAVSL VTDSTSTFLS QTTYALIEAI TEYTKAVYTL TSLYRQYTSL LGKMNSEEED EVWQVIIGAR AEMTSKHQEY LKLETTWMTA VGLSEMAAEA AYQTGADQAS ITARNHIQLV KLQVEEVHQL SRKAETKLAE AQIEELRQKT QEEGEERAES EQEAYLRED |
| Tampon | The Smac/Diablo solution contains 20mM Tris pH 7.5. |
| Afficher plus |