Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYT5 Protein
Spécification
Spécification
| Nom | SYT5 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGRLQYS LDYDFQSGQL LVGILQAMGL AALDLGGSSD PYVRVYLLPD KRRRYETKVH RQTLNPHFGE TFAFKVPYVE LGGRVLVMAV YDFDRFSRND AIGEVRVPMS SVDLGRPVQA WRELQAAPRE EQEKLGDICF SLRYVPTAGK LTVIVLEAKN LKKMDVGGLS DPYVKVHLLQ GGKKVRKKKT TIKKNTLNPY YNEAFSFEVP CDQVQKVQVE LTVLDYDKLG KNEAIGRVAV GAAAGGAGLR HWADMLANPR RPIAQWHSLR PPDRVRLLPA P |
| Tampon | SYT5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) containing 40% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM DTT. |
| Afficher plus |