Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYT5 Protein
Code produit 15934309
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15934309 2 μg 2µg
15914309 10 μg 10µg
15924309 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15934309 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP136622ug
A cDNA sequence encoding the SYT5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Nom SYT5 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGRLQYS LDYDFQSGQL LVGILQAMGL AALDLGGSSD PYVRVYLLPD KRRRYETKVH RQTLNPHFGE TFAFKVPYVE LGGRVLVMAV YDFDRFSRND AIGEVRVPMS SVDLGRPVQA WRELQAAPRE EQEKLGDICF SLRYVPTAGK LTVIVLEAKN LKKMDVGGLS DPYVKVHLLQ GGKKVRKKKT TIKKNTLNPY YNEAFSFEVP CDQVQKVQVE LTVLDYDKLG KNEAIGRVAV GAAAGGAGLR HWADMLANPR RPIAQWHSLR PPDRVRLLPA P
Tampon SYT5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) containing 40% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.