Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Code produit 18339417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule unitSize
18339417 2 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 2µg
18126890 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18729436 1 mg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 1mg
18176530 2 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 2µg
18785756 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18339417 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 240B002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01137
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 7040
Poids moléculaire M.W. (Observed): 12 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 12.8 kDa (monomer)
Nom TGF-beta 1
Quantité 2 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Symbole de gène(s) TGFB1
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Purified recombinant human TGF-beta 1 is an extremely hydrophobic protein that adheres strongly to surfaces. To ensure recovery, reconstitute 2 μg vials at 20 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin. Reconstitute 10 μg or larger vials at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin.
Pureté ou qualité >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine TGF-beta 1