Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse DcTRAILR1/TNFRSF23 Protein
Descrizione
The Recombinant Mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifica
Specifica
| Numéro d’adhésion | Q9ER63 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 8718 |
| Poids moléculaire | Observed M.W.: 23-30kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 15kDa |
| Nom | DcTRAILR1/TNFRSF23 |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 protein Met30-Ser156,with a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Nom usuel | DcTRAIL R1/TNFRSF23 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?