Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-12 Protein
Code produit 18775977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
500 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
10µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule Conditionnement
18775977 500 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 500µg
18108150 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18375597 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 10µg
18359677 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 50µg
18108070 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 50µg
18795879 500 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 18775977 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 419ML500/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6902.16€
    6231.75€ / 500µg
    Économisez 670.41€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IL-12 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Mouse IL-12 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Identification génétique (Entrez) 16159
Nom IL-12
Quantité 500 μg
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived mouse IL-12 protein, (N-terminus) Mouse IL-12 p40 (Met23-Ser335) Accession &Num; P43432 Mouse IL-12 p35 (Arg23-Ala215) Accession &Num; NP_032377 (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.