Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-31 (Mammalian-expressed) Protein
Code produit 18789006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18789006 10 μg 10µg
18737486 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18789006 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 10409ML010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Measured by its ability to induce STAT3 reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells transfected with mouse IL-31RA and OSMR beta.
The ED50 for this effect is 0.05-0.4 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion Q6EAL8.1
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Identification génétique (Entrez) 386653
Poids moléculaire Observed: 16-25 kDa, under reducing conditions; Theroretical: 15 kDa
Quantité 10 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived mouse IL-31 protein Ala31-Cys163
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Protéine IL-31
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.