Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_035743.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 21943 |
| Nom | RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | TNFSF11 |
| Activité biologique | Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml). |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Afficher plus |