Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SET domain-containing protein 1
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_663457.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 224440 |
| Nom | SET domain-containing protein 1 |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | Setd4 |
| Longueur des protéines | Full Length |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Mouse |
| Afficher plus |