Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SHH / Sonic hedgehog Protein
Code produit 15946179
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15946179 500 μg 500µg
15936179 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15946179 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP5463500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_033196.1
Identification génétique (Entrez) 20423
Nom SHH / Sonic hedgehog Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) SHH
Activité biologique Sonic Hedgehog ( SHH ) activity was confirmed in a CCL-226 cell proliferatin assay. See figure for results.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MIIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKITRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampon 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.