Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse VEGF-B 167 Protein
Code produit 18337497
Change view
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule unitSize
18337497 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse. 25µg
18137020 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA. 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18337497 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2595VE025
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse VEGF-B 167 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse VEGF-B 167 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans l’acétonitrile et le TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 22339
Poids moléculaire 19 kDa (monomer)
Nom VEGF-B 167
Quantité 25 μg
Source E. coli-derived mouse VEGF-B protein Pro22-Lys188
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.