Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-8a Protein
Code produit 18779336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du NaCl, de l’EDTA et du CHAPS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du NaCl, de l’EDTA et du CHAPS.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
18779336 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du NaCl, de l’EDTA et du CHAPS avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18727716 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du NaCl, de l’EDTA et du CHAPS. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18779336 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 8419WN010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.43€
    528.15€ / 10µg
    Économisez 61.28€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse Wnt-8a Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-8a Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NP_033316
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS, du NaCl, de l’EDTA et du CHAPS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 20890
Poids moléculaire 37kDa
Nom Wnt-8a
Méthode de préparation Reconstitute at 100μg/mL in PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Test du contrôle qualité SDS-PAGE: 40-62kDa, reducing conditions
Quantité 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-8a protein Ala20-Trp354
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Consigne Ala20 & Trp23
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE with silver staining