Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R1 Protein
Spécification
Spécification
| Nom | P. gingivalis Gingipain R1 Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | rgpA |
| Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | P. gingivalis |
| Espèces | Yeast |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |