missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Transcobalamin-1 Protein
Spécification
Spécification
| Nom | Transcobalamin-1 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | TCN1 |
| Longueur des protéines | Full Length of Mature Protein |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Pig |
| Espèces | Yeast |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?