Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Code produit 10252783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10252783 5 ml 5mL
10716713 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10252783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 101141
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Protéine A-Sepharose™ 4B recombinante
Ce produit est préparé par couplage covalent hautement purifié de la protéine A souche Staph. Aureus Cowan produite dans E. Coli à Sepharose™ 4B.
Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines recombinantes A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 %).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine A
Type de colonne Affinité
Phase stationnaire Protéine A
Contenu et stockage 2°C à 8°C. Ne pas congeler.
Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (5 ml de protéine A-Sepharose™ recombinante 4B + 5 ml de PBS) Glace humide
Quantité 5 ml
Forme Suspension