Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G
Code produit 10726713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10726713 1 mg 1mg
10100633 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10726713 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 101200
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Protéine G recombinante
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Elle est fournie sous forme de poudre lyophilisée sans sel.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
  • les quatre sous-classes d’IgG humaines
  • IgG de souris
  • IgG de lapin
  • IgG de cobaye
  • IgG de rat
  • IgG de chèvre
  • IgG de mouton
  • IgG de vache
  • IgG de cheval
    La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Conjugué Non conjugué(e)
    Quantité 1 mg
    Forme Poudre
    Sous-type de protéine Protéine G
    Contenu et stockage 2 à 8°C
    Conditions d’expédition Glace