Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G-HRP
Code produit 10426873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10426873 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10426873 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 101223
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Protéine G HRP recombinante
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Cette protéine G est conjuguée avec de la peroxydase de raifort hautement purifiée (RZ > 3.0) et est dans un stabilisant de conjugué d’enzyme contenant 0,1 % de procline.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
  • les quatre sous-classes d’IgG humaines
  • IgG de souris
  • IgG de lapin
  • IgG de cobaye
  • IgG de rat
  • IgG de chèvre
  • IgG de mouton
  • IgG de vache
  • IgG de cheval
    La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Conjugué HRP
    Quantité 1 mL
    Forme Liquide
    Sous-type de protéine Protéine G
    Contenu et stockage 2 à 8°C
    Conditions d’expédition Glace