Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Description
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Ce produit est préparé par couplage covalent de la protéine G recombinante hautement purifiée à Sepharose™ 4B. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % contenant de la protéine G recombinante Sepharose™ 4B + PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines et immunoprécipitation.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
les quatre sous-classes d’IgG humaines
IgG de souris
IgG de lapin
IgG de cobaye
IgG de rat
IgG de chèvre
IgG de mouton
IgG de vache
IgG de cheval
La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines et immunoprécipitation.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protéine G |
| Gamme de produits | Sepharose |
| Type de colonne | Affinité |
| Phase stationnaire | Protéine G |
| Contenu et stockage | Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (25 ml de protéine G-Sepharose™ recombinante 4B + 25 ml de PBS) Glace humide |
| Quantité | 25 ml |
| Forme | Suspension |