Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Code produit 10573395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
25 ml
Conditionnement:
25mL
2mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10573395 5 ml 5mL
10078792 2 ml 2mL
10405533 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10573395 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 101242
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Protéine G recombinante - Sepharose™ 4B
La protéine G recombinante est produite dans une souche d’E. coli qui contient le gène de la protéine G de Streptococcus sp. Ce produit est préparé par couplage covalent de la protéine G recombinante hautement purifiée à Sepharose™ 4B. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % contenant de la protéine G recombinante Sepharose™ 4B + PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines et immunoprécipitation.
La protéine G recombinante se lie à la région Fc de nombreux types d’immunoglobulines G, notamment :
  • les quatre sous-classes d’IgG humaines
  • IgG de souris
  • IgG de lapin
  • IgG de cobaye
  • IgG de rat
  • IgG de chèvre
  • IgG de mouton
  • IgG de vache
  • IgG de cheval
    La protéine G recombinante ne se lie pas aux IgG de poulet ou de chat, ni aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique humaines. Elle se lie faiblement aux IgG de chien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Protéine G
    Gamme de produits Sepharose
    Type de colonne Affinité
    Phase stationnaire Protéine G
    Contenu et stockage Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (5 ml de protéine G-Sepharose™ recombinante 4B + 5 ml de PBS) Glace humide
    Quantité 5 ml
    Forme Suspension