Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rabbit IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Code produit 18343178
Change view
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule unitSize
18343178 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA. 10µg
18147540 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18343178 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7464RB010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Rabbit IL-1 beta/IL-1F2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rabbit IL-1 beta/IL-1F2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA.
Poids moléculaire 17.5 kDa
Nom IL-1 beta/IL-1F2
Quantité 10 μg
Source E. coli-derived rabbit IL-1 beta/IL-1F2 protein Ala117-Ser268
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.