Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rabbit IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Code produit 18147540
Change view
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA.
Conditionnement:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule unitSize
18147540 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18343178 Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18147540 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7464RB010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Rabbit IL-1 beta/IL-1F2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rabbit IL-1 beta/IL-1F2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du MES, du NaCl, du DTT et de l’EDTA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Poids moléculaire 17.5 kDa
Nom IL-1 beta/IL-1F2
Quantité 10 μg
Source E. coli-derived rabbit IL-1 beta/IL-1F2 protein Ala117-Ser268
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.