Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF AA Protein
Spécification
Spécification
| Nom | PDGF AA Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Activité biologique | The ED50, as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Rat |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MSIEEAIPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATSNLN PDHREEETDV R |
| Afficher plus |