Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat Prolactin Protein
Product Code. 18600806 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18600806 500 μg 500µg
18676085 1 mg 1mg
18635995 10 μg 10µg
18693346 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600806 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP235287500UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1527.03€
    1362.90€ / 500µg
    Économisez 164.13€
    10% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
Prolactin protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat Nb2-11 cells is less than 1.0 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^6 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number P01237
For Use With (Application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 5617
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 22.6 kDa
Quantity 500 μg
Storage Requirements Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin Concentration Less than 0.1 EU/μg of Prolactin as determined by LAL method.
Gene Alias prolactin
Gene Symbol PRL
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Research Category Biologically Active Proteins, Cancer
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein Prolactin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.