Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat Reg3B Protein
Beschreibung
The Recombinant Rat Reg3B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat Reg3B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | P25031 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 18489 |
| Poids moléculaire | Observed M.W.: 16kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 17kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli-derived rat Reg3B protein Glu27-Gly175,with an N-terminal Met |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | PAP1, Reg3B |
| Nom usuel | Reg3B |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?