Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral CKBP Protein
Description
The Recombinant Viral CKBP Protein is derived from HEK293. The Recombinant Viral CKBP Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifications
Specifications
| Numéro d’adhésion | P19063 |
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. |
| Poids moléculaire | 27kDa |
| Nom | CKBP |
| Méthode de préparation | Reconstitute at 500μg/mL in sterile PBS. |
| Test du contrôle qualité | SDS-PAGE: 36-40kDa, reducing conditions |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral CKBP protein Pro18-Val258,with an N-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | RUO |
| Show More |